Läs mer
Rengöringslösning för pepsin/saltsyraelektrod, SI Analytics™
Produktkod. p-8014344 Handla allt SI Analytics Produkter
Kvantitet:
250 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. 11904759
Brand: SI Analytics 285138295
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
SI Analytics™ Pepsin/Hydrochloric Acid Electrode Cleaning Solution är en frätande lösning som är lämplig för rengöring av elektroder.
  • 250 ml L5104 rengöringslösning
  • Rengöringslösningar för kombinationselektroder och referenselektroder
  • Pepsin/saltsyralösning 250 ml in DURAN™ glasflaska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 100 °C
Färg Färglös
Typ av fyllningslösning Rengöringslösning
Odör Luktfri
pH-intervall 1
Kvantitet 250 ml
Löslighet Fullständigt blandbar i vatten
Ångtryck 23 hPa
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pepsin-/saltsyrelösning
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Pepsin A