Läs mer
MP Biomedicals™ Pepsin
Produktkod. 15792252 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
20 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
20g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15792252 20 g 20g
11498220 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15792252 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0210259820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    626.00 SEK
    595.90 SEK / 20g
    Save 30.10 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Pepsin är ett peptidas som används för att smälta proteiner och används vanligtvis vid framställning av Fab-fragment från antikroppar. Pepsin, från svinmagslemhinnan, har använts för att hydrolysera torra cervikala prover hos möss
Pepsin är ett peptidas och det viktigaste proteolytiska enzymet som produceras i magen. Det används för att smälta proteiner genom klyvning av inre peptidkopplingar. Det används vanligtvis vid framställning av Fab-fragment från antikroppar. Pepsin från svinmagslemhinnan har använts för att hydrolysera torra livmoderhalsprover hos möss.
  • Pepsin hydrolyserar peptidbindningar, inte amid- eller esterbindningar
  • Pepsin klyver peptider med en aromatisk syra på vardera sidan av peptidbindningen
  • Svavelhaltiga aminosyror ökar känsligheten för hydrolys när de är nära peptidbindningen
  • Pepsin klyver företrädesvis vid karboxylsidan av fenylalanin och leucin och på karboxylsidan av glutaminsyrarester
  • Klyver Phe-Val, Gln-His, Glu-Ala, Ala-Leu, Leu-Tyr, Tyr-Leu, Gly-Phe, Phe-Phe och Phe-Tyr bindningar iβ kedja av insulin
Specifikationer
Produkttyp Proteas
CAS 9001-75-6
För användning med (applikation) Används som ett proteolytiskt enzym, används för att bryta ner proteinerna till deras komponenter, dvs peptider och aminosyror
Kvantitet 20 g
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • pepsin, 1:10,000
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: pepsin
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.