Läs mer
MP Biomedicals™ Pepsin
Produktkod. p-7083141 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
20 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
20g
Produktkod. 15792252
Brand: MP Biomedicals™ 0210259820
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Pepsin är ett peptidas som används för att smälta proteiner och används vanligtvis vid framställning av Fab-fragment från antikroppar. Pepsin, från svinmagslemhinnan, har använts för att hydrolysera torra cervikala prover hos möss
Pepsin är ett peptidas och det viktigaste proteolytiska enzymet som produceras i magen. Det används för att smälta proteiner genom klyvning av inre peptidkopplingar. Det används vanligtvis vid framställning av Fab-fragment från antikroppar. Pepsin från svinmagslemhinnan har använts för att hydrolysera torra livmoderhalsprover hos möss.
  • Pepsin hydrolyserar peptidbindningar, inte amid- eller esterbindningar
  • Pepsin klyver peptider med en aromatisk syra på vardera sidan av peptidbindningen
  • Svavelhaltiga aminosyror ökar känsligheten för hydrolys när de är nära peptidbindningen
  • Pepsin klyver företrädesvis vid karboxylsidan av fenylalanin och leucin och på karboxylsidan av glutaminsyrarester
  • Klyver Phe-Val, Gln-His, Glu-Ala, Ala-Leu, Leu-Tyr, Tyr-Leu, Gly-Phe, Phe-Phe och Phe-Tyr bindningar iβ kedja av insulin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Proteas
CAS 9001-75-6
För användning med (applikation) Används som ett proteolytiskt enzym, används för att bryta ner proteinerna till deras komponenter, dvs peptider och aminosyror
Kvantitet 20 g
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • pepsin, 1:10,000
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: pepsin
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.