missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pepsinogen C/PGC/Progastricsin Antibody (90/11), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NB100-62819AF594
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Pepsinogen C/PGC/Progastricsin Monoclonal specifically detects Pepsinogen C/PGC/Progastricsin in Human samples. It is validated for ELISA.
Specifikationer
| Pepsinogen C/PGC/Progastricsin | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 594 | |
| 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
| PGC | |
| Human pepsinogen II | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| NB100-62819 is specific for human pepsinogen II. Less than 1% reactivity has been observed with human pepsinogen I (isozymogens 2-5), porcine pepsinogen, gastrin I, somatostatin, peptide YY and bombesin. Affinity: 1 x 109 l/mol | |
| Store at 4°C in the dark. |
| ELISA | |
| 90/11 | |
| ELISA | |
| EC 3.4.23, EC 3.4.23.3, FLJ99563, gastricsin, PEPC, pepsin C, Pepsinogen C, pepsinogen group II, PGII, preprogastricsin, progastricsin (pepsinogen C) | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| Phospho Specific | |
| 5225.0 | |
| Human | |
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering