Läs mer
Melford Pepstatin A
Beskrivning
En hämmare av asparaginproteaser.
En hämmare av asparaginproteaser. Bildar ett 1:1-komplex med proteaser som pepsin, renin och katepsin D. Mycket selektiv och hämmar inte tiolproteaser, neutrala proteaser eller serinproteaser.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 26305-03-3 |
| Molekylformel | C34H63N5O9 |
| Kvantitet | 5 mg |