Läs mer
Melford Pepstatin A
Produktkod. 30018678
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018678 25 mg
30018677 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018678 Leverantör Melford Leverantörsnummer P301000.025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
En hämmare av asparaginproteaser.
En hämmare av asparaginproteaser. Bildar ett 1:1-komplex med proteaser som pepsin, renin och katepsin D. Mycket selektiv och hämmar inte tiolproteaser, neutrala proteaser eller serinproteaser.
Specifikationer
CAS 26305-03-3
Molekylformel C34H63N5O9