Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Pepstatin A, 98 %
Produktkod. 15473039
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
Produkttyp:
Pepstatin
Proteashämmare
Förpackningsstorlek:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Produkttyp Förpackningsstorlek
15473039 5 mg Pepstatin 5mg
15483039 25 mg Proteashämmare -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15473039 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60237.#0
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Proteashämmare som verkar på pepsin, renin och katepsin D | CAS: 26305-03-3 | C34H63N5O9, C34H63N5O9 | 685,90 g/mol
Pepstatin A, används som en irreversibel hämmare av HIV-1, asparaginsyraproteaser. Hämmar lysosomala proteaser och stör autolysosomal matsmältning när den används i kombination med E 64d. Pepstatin A hämmar också effektivt HIV-1-proteas och Fcγ receptorinduktion av IFN-γ .
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26305-03-3
Specifikationer
För användning med (applikation) Proteashämmare som verkar på pepsin, renin och katepsin D
Molekylvikt (g/mol) 685.90
Renhet 98%
Molekylformel C34H63N5O9
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Form Puder
Kvantitet 5 mg
Produkttyp Pepstatin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.