Läs mer
Pepstatin A, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Pepstatin A |
| CAS | 26305-03-3 |
| Molekylformel | C34H63N5O9 |
| MDL-nummer | MFCD00060740 |
| Kvantitet | 250 mg |
| LEDER | CC(C)CC(N[C@@H](C(C)C)C(N[C@@H](C(C)C)C(N[C@@H](CC(C)C)[C@@H](O)CC(N[C@@H](C)C(N[C@@H](CC(C)C)[C@@H](O)CC(O)=O)=O)=O)=O)=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 685.89 |
| Procent renhet | 98% |