Läs mer
Pepstatin A, Fisher BioReagents
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
100 mg
250 mg
Förpackning:
Amber Glass
Bärnstensfärgat glas
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
250mg
25mg
5mg
Beskrivning
Pepstatin A är en hämmare för pepsin, renin, katepsin D och andra sura proteaser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pepstatin A |
| Smältpunkt | 235°C |
| Färg | Vitt |
| Smältområde | 230° to 240°C |
| Infrarött spektrum | Conforms to reference |
| Förpackning | Bärnstensfärgat glas |
| Kvantitet | 250 mg |
| Merck Index | 15, 7260 |
| Formel vikt | 685.9 |
| Fysisk form | Powder or Solid |