Läs mer
Pepstatin A, Fisher BioReagents
Beskrivning
Pepstatin A är en hämmare för pepsin, renin, katepsin D och andra sura proteaser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pepstatin A |
| Smältpunkt | 235 °C |
| Färg | Vitt |
| Smältområde | 230° till 240 °C |
| Infrarött spektrum | Följer referensen |
| Förpackning | Bärnstensfärgat glas |
| Kvantitet | 25 mg |
| Merck Index | 15, 7260 |
| Formel vikt | 685.9 |
| Fysisk form | Powder or Solid |