Läs mer
Pepstatin A, Fisher BioReagents
Produktkod. 10786834
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
100 mg
250 mg
Förpackning:
Bärnstensfärgat glas
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
250mg
25mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10786834 10 mg Bärnstensfärgat glas 10mg
10011413 5 mg Bärnstensfärgat glas 5mg
10264583 25 mg Bärnstensfärgat glas 25mg
10410464 100 mg Bärnstensfärgat glas 100mg
10051553 250 mg Bärnstensfärgat glas 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10786834 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP267110
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Pepstatin A är en hämmare för pepsin, renin, katepsin D och andra sura proteaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26305-03-3
Molekylformel C34H63N5O9
Molekylvikt (g/mol) 685.904
InChI-nyckel FAXGPCHRFPCXOO-WQILDUGRSA-N
Synonym pepstatin a
PubChem CID 131801262
IUPAC-namn (3R,4S)-3-hydroxi-4-[[(2R)-2-[[(3R,4S)-3-hydroxi-6-metyl-4-[[(2S)-3-metyl-2-[[(2S)-3-metyl-2-(3-metylbutanoylamino)butanoyl]amino]butanoyl]amino]heptanoyl]amino]heptanoyl]amino]heptanoyl]amino]
LEDER CC(C)CC(C(CC(=O)O)O)NC(=O)C(C)NC(=O)CC(C(CC(C)C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)CC(C)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pepstatin A
Smältpunkt 235 °C
Färg Vitt
Smältområde 230° till 240 °C
Infrarött spektrum Följer referensen
Förpackning Bärnstensfärgat glas
Kvantitet 10 mg
Merck Index 15, 7260
Formel vikt 685.9
Fysisk form Powder or Solid