Läs mer
Pepstatin A, Fisher BioReagents
Produktkod. 10011413
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
100 mg
250 mg
Förpackning:
Amber Glass
Bärnstensfärgat glas
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
250mg
25mg
5mg
Produktkod. 10011413
Brand: Fisher BioReagents BP26715
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Pepstatin A är en hämmare för pepsin, renin, katepsin D och andra sura proteaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26305-03-3
Molekylformel C34H63N5O9
Molekylvikt (g/mol) 685.904
InChI-nyckel FAXGPCHRFPCXOO-WQILDUGRSA-N
Synonym pepstatin a
PubChem CID 131801262
IUPAC-namn (3R,4S)-3-hydroxi-4-[[(2R)-2-[[(3R,4S)-3-hydroxi-6-metyl-4-[[(2S)-3-metyl-2-[[(2S)-3-metyl-2-(3-metylbutanoylamino)butanoyl]amino]butanoyl]amino]heptanoyl]amino]heptanoyl]amino]heptanoyl]amino]
LEDER CC(C)CC(C(CC(=O)O)O)NC(=O)C(C)NC(=O)CC(C(CC(C)C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)CC(C)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pepstatin A
Smältpunkt 235°C
Färg Vitt
Smältområde 230° to 240°C
Infrarött spektrum Conforms to reference
Förpackning Bärnstensfärgat glas
Kvantitet 5 mg
Merck Index 15, 7260
Formel vikt 685.9
Fysisk form Powder or Solid