missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Pepstatin A Janelia Fluor 526

Beskrivning
Pepstatin A Janelia Fluor™ 526 is a fluorogenic green-emitting lysosome tracker and stain. No wash step is required when used for multicolor microscopy experiments. Pepstatin A Janelia Fluor™ 526 can be used for live cell imaging, in confocal microscopy and super-resolution microscopy techniques including 3D-SIM (structured illumination microscopy) and STED, as well as two-color lattice light-sheet microscopy (lls). Excitation maximum = 530 nm, emission maximum = 549 nm.
To measure the absorbance spectrum of this dye we recommend the following solvent: TFE plus 0.1% TFA.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3-(3,3-Difluoroazetidin-1-ium-1-ylidene)-6-(3,3-difluoroazetidin-1-yl)-2,7-difluoro-3 H-xanthen-9-yl)-4-(((6 S,9 S,12 S,13 S,17 S,20 S,21 S)-13,21-dihydroxy-12,20-diisobutyl-6,9-diisopropyl-2,17-dimethyl-4,7,10,15,18,23-hexaoxo-5,8,11,16,19,24-hexaazatriaconta |
| CAS | 2410614-07-0 |
| Kvantitet | 100 μg |
| Mål | Fluorescent Lysosome Probes |
| Molekylformel | C67H91F6N9O12.CF3CO2H |
| Renhet | 0.9 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?