Läs mer
MedChemExpress Peptide M
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.36% |
| CAS | 110652-62-5 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvikt (g/mol) | 1905.11 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |