Läs mer
MedChemExpress Peptide T
Produktkod. 16409438
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16409438 10 mg
1 options
Produktkod. 16409438 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0272
MedChemExpress Peptide T is an octapeptide from the V2 region of HIV-1 gp120. Peptide T is a ligand for the CD4 receptor and prevents binding of HIV to the CD4 receptor.
Specifikationer
Renhet 99.51%
CAS 106362-32-7
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Molekylvikt (g/mol) 857.86 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 10 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 100 mg/mL (116.57 mM∣Need ultrasonic)