Läs mer
Melford Pepton, kapslar
Produktkod. 30018659
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018659 500 g
30018658 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018659 Leverantör Melford Leverantörsnummer P20241500.0
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Varje kapsel innehåller 1g Pepton.
Varje kapsel innehåller 1g Pepton. Bekväm och lätt att använda - lägg helt enkelt till önskat antal föruppmätta kapslar enligt formulering som bereds utan vägning och mätning.
Specifikationer
Kvalitet Molekylärbiologi betyg
Kvantitet 500 g