Läs mer
Melford Pepton, granulerad
Produktkod. 30018662
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018662 5 kg
30018661 500 g
30018660 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018662 Leverantör Melford Leverantörsnummer P202505000.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Blandningar av peptider och fria aminosyror från peptisk nedbrytning av djurvävnad.
Blandningar av peptider och fria aminosyror från peptisk nedbrytning av djurvävnad.
  • Aminokväve (AN): 2,5-3,5 %
  • Förlust vid torkning:< 6,0 %
Specifikationer
Kvantitet 5 kg