Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Pepton, från kött (fläskgelatin)
Produktkod. 15569463 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15569463 250 g 250g
15549463 1 kg 1kg
15559463 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15569463 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 458932500
Request Bulk or Custom Format
Peptone, from meat (pork gelatine), CAS # 91079-38-8, is a nutrient isolated from meat used to promote the in vitro growth of several species including bacteria and fungi. | CAS: 91079-38-8
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
● Pepton, från kött, är ett tillväxtfrämjande näringsämne som används i bakterie- och svampkulturer
Användningsområden
● Det används ofta i djurcellsodling.
● Pepton används vid odling av organismer i stor skala och i fermenteringsprocesser
● Pepton, från kött, används som ett komplement till in vitro-odlingsmedier för att hjälpa till att öka cellantalet, specifik monoklonal antikroppsproduktion och bibehålla långtidsodlingar
● Denna förening har använts som en komponent i Ax-2 axeniskt medium för att inducera reproduktion av Dictyostelium discoideum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91079-38-8
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Peptone
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: soluble.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.