Läs mer
Melford Pepton, pulver
Produktkod. 30018657
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Produktkod. 30018657
Brand: Melford P202405000.0
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Blandning av peptider och fria aminosyror från pankreashydrolys av djurvävnad.
Blandning av peptider och fria aminosyror från pankreashydrolys av djurvävnad. Låg NaCl-halt lämplig för vävnadsodling.
Totalt kväve (TN): 15,0-16,0 %
Aminokväve (AN): 3,0-3,5 %
AN/TN-förhållande: 0,21-0,23
Specifikationer
Kvantitet 5 kg