Läs mer
Gibco™ Peptone Preview Pak
Produktkod. 16299831
Change view
Kvantitet:
6 x 100 g
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kvantitet unitSize
16299831 6 x 100 g Paket med 6
1 options
Produktkod. 16299831 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 215379
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Peptone Preview Pak innehåller våra vete-, bomulls-, soja- och jästpeptoner och ger unika näringsprofiler jämfört med andra cellkulturtillskott.
  • Lätt att testa förpackning med peptoner utan animaliskt ursprung
  • Unika näringsprofiler
  • Cellkulturtillskott
  • Peptone Preview Pak innehåller:
    • Vete 100, —UF ett ultrafiltrerat tillskott och bra glutaminkälla, vilket gör det idealiskt för cellodlingstillämpningar i däggdjur. Det smälts för ökat peptidinnehåll vilket resulterar i en låg koncentration av fria aminosyror och kolhydrater.
    • Bomull 100, —UF rik på nukleosidhalt och smält för att öka peptidinnehållet. Det bearbetas för att ge högre koncentrationer av vitaminer, vilket kan bidra till att upprätthålla prestanda i däggdjurs- och mikrobiella processer.
    • Bomull 200, —UF ultrafiltrerad och rik på nukleosidhalt, bearbetad för att öka kolhydratkoncentrationerna, vilket är viktigt för vissa cellodlingar och mikrobiella processer
    • Soy —100 ett högsmält sojaproteinpepton som har ett högt innehåll av nukleosider och fria aminosyror. Den har höga koncentrationer av vitaminer och kolhydrater och rekommenderas för en mängd olika processer.
    • Jäst 100 —designad för att öka innehållet av vitaminer och andra viktiga näringskomponenter som finns i jäst. Den är avsedd för näringstillskott för cellkulturer från däggdjur, mikrobiella och insekter.
För större förpackningsstorlekar, kontakta Gibco Custom Products Services eller se relaterade/rekommenderade produkter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2 °C till 25 °C. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare.
Kvantitet 6 x 100 g