Läs mer
Fisherbrand™ Jonselektiv elektrod
Produktkod. 11719718 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Membran:
Fast
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Membran Förpackningsstorlek
11719718 Fast Varje
1 options
Produktkod. 11719718
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5915.00 SEK
    3666.59 SEK / Paket med 1
    Save 2248.41 SEK
    38% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Jonselektiv perkloratelektrod med en reproducerbarhet större än 2 %.
  • Jonselektiv perkloratelektrod
  • Reproducerbarhet bättre än 2%
  • Utbytbart membran
  • S7-kompatibel per-huvud-anslutning
  • Alla pH/mV-mätare eller jonometrar
Specifikationer
Beskrivning Jonselektiv elektrod
pH-intervall 2,5 till 11
Membran Fast