Läs mer
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Perättiksyra 50 testremsor
Produktkod. 11897063 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Kvantitet:
100 pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11897063 100 pack Paket med 100
1 options
Produktkod. 11897063 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 91340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    496.00 SEK
    390.11 SEK / Paket med 100
    Save 105.89 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Möjliggör snabb och enkel bestämning av perättiksyra i lösningar. Macherey Nagel™ Quantofix™ Peracetic Acid 50 testremsor är semikvantitativa, levereras förkalibrerade och innehåller all nödvändig utrustning och reagens.
Möjliggör snabb och enkel bestämning av perättiksyra i lösningar. Macherey Nagel™ Quantofix™ Peracetic Acid 50 testremsor är semikvantitativa, levereras förkalibrerade och innehåller all nödvändig utrustning och reagens.
  • Färdig att använda
  • Snabb: ger tillförlitliga resultat inom 30 sekunder
  • Utmärkt för kontroll av desinficerade flaskor i dryckesindustrin och dialysmaskiner
  • Exakt: färgkartor justerade och kontrollerade med certifierade standardlösningar
  • Hållbarhet: 2,5 år, förvaras under 30 °C
Specifikationer
Formatera Perättiksyra 50 testremsa
För användning med (applikation) För snabb och pålitlig bestämning av perättiksyra i lösningar
Examen 0 till 50 mg/L
Kvantitet 100 pack
Typ Semikvantitativa testremsor