Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Peracetic Acid Solution |
| Densitet | 1.13g/mL at 25°C |
| Linjär formel | CH3CO3H |
| Kvantitet | 500 mL |
| Beilstein | 1098464 |
| Formel vikt | 76.05g/mol |
| Ångtryck | 20mmHg (25°C) |
| Procent renhet | 0% |