Läs mer
Peracetic Acid Solution, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15605520 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15605520 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 15605520 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 433241500ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Peracetic acid solution
CAS 79-21-0
Molekylformel C2H4O3
Linjär formel CH3CO3H
MDL-nummer MFCD00002128
Kvantitet 500 mL
Beilstein 1098464
Synonym peracetic acid, peroxyacetic acid, estosteril, acetic peroxide, peroxoacetic acid, monoperacetic acid, osbon ac, acetyl hydroperoxide, proxitane 4002, desoxon 1
InChI-nyckel KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)OO
IUPAC-namn ethaneperoxoic acid
Molekylvikt (g/mol) 76.051
PubChem CID 6585
Formel vikt 76.05g/mol