Läs mer
Peracetic Acid Solution, purum, Honeywell™
Produktkod. 15637060 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15637060 500 mL Glass bottle 500ml
15627060 100 mL Glass bottle 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15637060 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 77240500ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 79-21-0
Molekylformel C2H4O3
Molekylvikt (g/mol) 76.051
MDL-nummer MFCD00002128
InChI-nyckel KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym peracetic acid, peroxyacetic acid, estosteril, acetic peroxide, peroxoacetic acid, monoperacetic acid, osbon ac, acetyl hydroperoxide, proxitane 4002, desoxon 1
PubChem CID 6585
IUPAC-namn ethaneperoxoic acid
LEDER CC(=O)OO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Peracetic acid solution
Densitet 1.15g/mL at 20°C
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3CO3H
Kvantitet 500 mL
Beilstein 1098464
Formel vikt 76.05g/mol
Kvalitet purum p.a.
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 39% in acetic acid