Läs mer
Peramivir trihydrate, MedChemExpress
Produktkod. 16459787
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16459787 5 mg -
16457268 10 mg -
16413287 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16459787 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17015
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Peramivir trihydrate (RWJ-270201 trihydrate;BCX-1812 trihydrate) is a highly potent, selective and orally active influenza virus neuraminidase (NA) inhibitor, with IC50 values ranging from 0.9 to 4.3 nM for nine NA subtypes.
Peramivir trihydrate (RWJ-270201 trihydrate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Peramivir trihydrate
Fysisk form Powder
CAS 1041434-82-5
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H34N4O7
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym RWJ 270201 trihydrate BCX 1812 trihydrate
Löslighetsinformation H2O : 5 mg/mL (13.07 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble or slightly soluble)
LEDER O[C@H]1[C@]([C@H](C(CC)CC)NC(C)=O)([H])[C@H](NC(N)=N)C[C@@H]1C(O)=O.[H]O.[H]O.[H]O
Molekylvikt (g/mol) 382.45
Formel vikt 382.45
Procent renhet 98.0%