Läs mer
Perazindihydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perazine Dihydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25N3S.2ClH/c1-21-13-15-22(16-14-21)11-6-12-23-17-7-2-4-9-19(17)24-20-10-5-3-8-18(20)23;;/h2-5,7-10H,6,11-16H2,1H3;2*1H |
| Formel vikt | 411.1303 |
| Procent renhet | >95% |