Läs mer
Perazine Dimaleate, Mikromol™
Beskrivning
Perazine Dimaleate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perazine Dimaleate |
| CAS | 14516-56-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Perazine Dimaleate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H25 N3 S . 2 C4 H4 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Perazine Dimaleate, 10H-Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, (Z)-2-butenedioate (1:2), Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, dimaleate (6CI), Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, maleate (1:2) (8CI), Perazine dimaleate, Perazine maleate, Pernazinum, Prochlorperazine Maleate Impurity B as Dimaleate, Prochlorperazine Impurity B as Dimaleate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25N3S.2C4H4O4/c1-21-13-15-22(16-14-21)11-6-12-23-17-7-2-4-9-19(17)24-20-10-5-3-8-18(20)23;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h2-5,7-10H,6,11-16H2,1H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1- |
| LEDER | CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccccc24)CC1.OC(=O)\C=C/C(=O)O.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-namn | (Z)-but-2-enedioic acid;10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]phenothiazine |
| Visa mer |