missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Perazine Sulfoxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perazine Sulphoxide |
| CAS | 20627-44-5 |
| Molekylformel | C20 H25 N3 O S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Perazine Sulphoxide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25N3OS/c1-21-13-15-22(16-14-21)11-6-12-23-17-7-2-4-9-19(17)25(24)20-10-5-3-8-18(20)23/h2-5,7-10H,6,11-16H2,1H3 |
| LEDER | CN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccccc24)CC1 |
| IUPAC-namn | 10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]phenothiazine 5-oxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 355.5 |
| Formel vikt | 355.1718 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?