Learn More
Perazine Sulphoxide 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Description
Perazine Sulphoxide 1.0 mg/ml in Methanol
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Perazine Sulphoxide |
| CAS | 20627-44-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Perazine Sulphoxide |
| Frakt skick | Ice Pack (-20°C) |
| Molekylformel | C20 H25 N3 O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Perazine Sulphoxide |
| InChI formel | InChI=1 S/C20H25N3OS/c1-21-13-15-22(16-14-21)11-6-12-23-17-7-2-4-9-19(17)25(24)20-10-5-3-8-18(20)23/h2-5,7-10 H,6,11-16H2,1H3 |
| LEDER | CN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccccc24)CC1 |
| IUPAC-namn | 10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]phenothiazine 5-oxide |
| Show More |