Beskrivning
Thermo Scientific™ Pierce N-etylmaleimid (NEM) är en liten förening som bildar stabila, kovalenta tioeterbindningar med sulfhydryler (t.ex. reducerade cysteiner), vilket gör att de kan blockeras permanent för att förhindra bildning av disulfidbindningar.
Höjdpunkter:
- Bildar kovalenta bindningar med sulfhydrylgrupper vid pH 6,5-7,5
- Reaktionen kan övervakas genom att mäta minskningen i absorbans vid 300 nm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk reaktivitet | Thiol |
| Innehåll och lagring | Vid mottagande förvara vid -20 °C. |
| Etikett eller färgämne | Ej reaktiv grupp |
| Etiketttyp | Blockera grupper |
| Produktlinje | Pierce |
| Reaktiv del | Maleimid |
| Spacer | Medium (10 till 30 Å) |
| Form | Solid |
| Kvantitet | 25 g |
| Löslighet | Vatten |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- N-Ethylmaleimide
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: N-ethylmaleimide