Läs mer
Thermo Scientific™ Staphylococcus aureus V-8 proteas
Produktkod. 11886724 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11886724 5 mg Varje
1 options
Produktkod. 11886724 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20195
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Klyv specifikt endast vid glutaminsyrarester eller klyv vid både glutaminsyra och asparaginsyrarester med vårt immobiliserade Staphylococcus aureus V-8 proteaskit.
Thermo Scientific™ Pierce V-8 Protease Kit innehåller Staphylococcus aureus V-8 proteas immobiliserat på harts och tre uppslutningsbuffertar för specifik klyvning vid glutaminsyrarester eller klyvning vid glutaminsyra och asparaginsyrarester.
Har två pH-optima, en vid pH 4,0 och den andra vid pH 7,8 och är specifik för klyvning vid karboxiterminalen av glutaminsyra- och asparaginsyrarester. Proteaset är vidare specifikt för endast glutaminuppslutning i buffertar, som inte innehåller fosfat vid något av pH-optimum. Fosfatbuffertar vid pH 7,8 kommer att underlätta matsmältningen vid både glutaminsyra och asparaginsyrarester.
Höjdpunkter:
  • Specificitet för glutaminsyra uppnås i ammoniumbikarbonat, pH 7,8 eller ammoniumacetat, pH 4
  • Enzymet är aktivt i närvaro av många denaturerande ämnen som SDS, urea och guanidin ·HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pierce Staphylococcus aureus V-8 Protease
Innehåll och lagring Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, between the following temperatures: 2 to 8°C.
Form Solid
Kvantitet 5 mg
Produkttyp Protease