Läs mer
Perchlorate Standard: ClO4- @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivning
Perchlorate Standard: ClO4- @ 1000 μg/mL in H2O
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perchlorate |
| CAS | 14797-73-0 |
| Metoder | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Analyt- eller komponentnamn | Perchlorate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | (Cl O4)- |
| Synonym | ClO4− |
| IUPAC-namn | Perchlorate |
| Lösningsmedel eller matris | Water |
| Molekylvikt (g/mol) | 99.45 |
| Visa mer |