missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Perchlorate Standard: ClO4- @ 10000 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivning
Perchlorate Standard: ClO4- @ 10000 μg/mL in H2O
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perchlorate |
| CAS | 14797-73-0 |
| Metoder | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Analyt- eller komponentnamn | Perchlorate |
| Molekylformel | (Cl O4)- |
| Synonym | ClO4− |
| IUPAC-namn | Perchlorate |
| Lösningsmedel eller matris | Water |
| Molekylvikt (g/mol) | 99.45 |
| Kvantitet | 500 ml |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?