Läs mer
Perklorsyra, 0,1 M, Chem Lab™
Specifikationer
Specifikationer
| pH | <2 |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 1.05g/mL |
| Odör | Ättiksyra |
| Förpackning | 1L |
| Kvantitet | 1 L |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvalitet | Lab |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Perchloric acid 0.1 mol/l in Acetic acid 100%
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: perchloric acid, acetic acid