Beskrivning
Perklorsyra är en stark mineralsyra som är användbar vid framställning av perklorsyrasalter. Den fungerar som ett kraftfullt oxidationsmedel när det är varmt. Denna lösning framställs genom att blanda 8,5 ml perklorsyra och cirka 900 ml isättika, tillsätta 30 ml ättiksyraanhydrid och sedan späda till 1 L med isättika. Detta ger en 0,1 M lösning med cirka 10,046 g/L HClO4 .
- Tillverkad i en ISO 9001-kompatibel anläggning enligt Eu. Ph. Kapitel 4 (4.2.2) riktlinjer
- Försedd med ett analysintyg och en etikett som visar parti och utgångsdatum
- Den färdiga produkten eliminerar tiden och arbetet med att förbereda exakta volymetriska lösningar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perchloric acid |
| CAS | 7601-90-3, 64-19-7 |
| Färg | Färglös |
| Koncentration | 0.1M |
| Odör | Luktfritt |
| Förpackning | Uppenbar manipulation |
| Analyscertifikat | Ja |
| Molekylformel | ClHO4 |
| Lösningsmedel eller matris | Glacial ättiksyra |
| MDL-nummer | MFCD00011325 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 0,1M perchloric acid
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).