Läs mer
Perchloric acid, 0.1N in Acetic Acid Standardized Solution
Produktkod. 11477717
Change view
Kvantitet:
1 L
4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100g
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11477717 1 L 100g
11363717 1 L 1 L
11353717 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11477717 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16254.22
CAS: 7601-90-3 | ClHO4 | 100.45 g/mol
Perklorsyra, 0,1 N i standardiserad ättiksyralösning används i volymetrisk analys. Det är användbart för dess supersyraegenskaper och det används också som etsmedel för vissa metaller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kemiska identifierare
CAS 7601-90-3
Molekylformel ClHO4
Molekylvikt (g/mol) 100.45
MDL-nummer MFCD00011325
InChI-nyckel VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC-namn perklorsyra
LEDER O[Cl](=O)(=O)=O
Specifikationer
Utseende Colorless liquid
Kemiskt namn eller material Perchloric Acid
Färg Färglös
Smältpunkt 16.6°C
Odör Pungent
Ångtryck 16 hPa (17mm Hg) at 20°C
Flampunkt 39°C
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska
UN-nummer 2920
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 100.46
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.