Läs mer
Perklorsyra, 0,7, ULTREX™ II Ultrapure Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15528314 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
PFA-flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15528314 500 mL PFA-flaska Varje
1 options
Produktkod. 15528314 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 480601
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-02-2027
Reagenser för kritisk elementaranalys med mindre än 10 delar per biljon (ppt) nivåer på upp till 65 element
    För användning i ICP (Induktivt kopplad plasmaspektrometri), spårmetallanalys; För användning i laboratorier, forskning eller tillverkning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perchloric Acid
CAS 7601-90-3
Förpackning PFA-flaska
Densitet 1L = 1.60kg
Kvantitet 500 mL
Molekylformel ClHO4
MDL-nummer MFCD00011325
Synonym unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
InChI-nyckel VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
LEDER O[Cl](=O)(=O)=O
IUPAC-namn perklorsyra
Molekylvikt (g/mol) 100.45
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Formel vikt 100.46
Procent renhet 70%
Kvalitet ULTREX™ II Ultrapure Reagens