Läs mer
Perchloric Acid, 2.00 N Aqueous, Ricca Chemical
Produktkod. 31940477
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Produktkod. Kvantitet Förpackning
31940477 1 L Amber Glass Bottle
1 options
Produktkod. 31940477 Leverantör Ricca Chemical Company Leverantörsnummer R55167001C
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perchloric Acid
Färg Colorless
CAS 7732-18-5, 7601-90-3
CAS Min % 76.0, 21.71
Koncentration 2.00 N
CAS Max % 79.0, 22.59
Förpackning Amber Glass Bottle
Lösningsmedel eller matris Aqueous Solution
Kvantitet 1 L
Molekylformel ClHO4
Fysisk form Liquid
MDL-nummer MFCD00011325
Synonym unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
InChI-nyckel VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
LEDER O[Cl](=O)(=O)=O
IUPAC-namn perchloric acid
Molekylvikt (g/mol) 100.45
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Kvalitet Laboratory