Läs mer
Perklorsyra 60% d=1,53, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 15908916 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
25 L
500 mL
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15908916 1 L Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
10636652 500 mL Plastbelagd glasflaska 500ml
10646652 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
12606757 25 L Bärnstensfärgad glasflaska 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15908916 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/1240/PB15
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Lägg i varukorgen
Chemical Identifiers
CAS 7601-90-3
Molekylformel ClHO4
Molekylvikt (g/mol) 100.45
MDL-nummer MFCD00011325
InChI-nyckel VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC-namn perklorsyra
LEDER O[Cl](=O)(=O)=O
Specifications
pH 0.1
Färg Färglös
Smältpunkt -18 °C
Kokpunkt 203 °C
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Ångtryck 6.8mmHg 25
Kvantitet 1 L
Viskositet 3,5 mPaS vid 20 °C
Fysisk form Vätska
Formel vikt 100,46 g/mol