Läs mer
Perchloric Acid, ≥69% (T), Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15677050 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15677050 1 L Glass bottle 1 L
1 options
Produktkod. 15677050 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 772281L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perchloric acid
pH <1
Färg Colorless
Namnnotering Puriss. p.a., ACS Reagent, 70% (Hg ≤0.0000005%), packed in coated, shock- and leak-protected glass bottle
CAS 7601-90-3
Smältpunkt -18°C
Kokpunkt 203°C
Densitet 1.66g/cu.cm at 20°C
Odör Odorless
Förpackning Glass bottle
Flampunkt 113°C (235.4°F)
Kvantitet 1 L
Molekylformel ClHO4
Linjär formel HClO4
Fysisk form Liquid
MDL-nummer MFCD00011325
UN-nummer UN1873
Synonym unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
Löslighetsinformation Completely miscible in water
InChI-nyckel VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
LEDER O[Cl](=O)(=O)=O
IUPAC-namn perchloric acid
Molekylvikt (g/mol) 100.45
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Formel vikt 100.46g/mol
Procent renhet ≥69% (T)
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.