Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perchloric acid |
| pH | <1 |
| Färg | Colorless |
| Namnnotering | Puriss. p.a., ACS Reagent, 70% (Hg ≤0.0000005%), packed in coated, shock- and leak-protected glass bottle |
| CAS | 7601-90-3 |
| Smältpunkt | -18°C |
| Kokpunkt | 203°C |
| Densitet | 1.66g/cu.cm at 20°C |
| Odör | Odorless |
| Förpackning | Glass bottle |
| Visa mer |