Läs mer
Perkloratsyra, 70 %, 99,9985 % (metallbaserad grund)
Produktkod. 15430997
Change view
Kvantitet:
5 mL
50 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
50ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15430997 250 mL 250ml
15410997 5 mL 5ml
15420997 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15430997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010983.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2955.00 SEK
    2477.65 SEK / 250ml
    Save 477.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Perklorinsyra: 70 % | CAS: 7601-90-3 | ClHO4 | 100,45 g/mol
Perklorsyra används som prekursor för ammoniumperklorat, som används i raketbränsle. Det är användbart för etsning av flytande kristallskärmar, etsning av krom, malmextraktion och i analytisk kemi. Det används som ett starkt oxidationsmedel och som lösningsmedel för metaller och legeringar. Det fungerar som ett deproteiniseringsreagens i livsmedelsanalys. Som ett dehydratiseringsmedel används det för bestämning av kiseldioxid i järn och stål och i cement och andra silikatmaterial. Det är involverat i separation och bestämning av koppar och andra metaller och alkalimetaller som natrium och kalium. Det används också som ett komplement för att öka reduktionspotentialen för ceratsalter vid volymetrisk analys. Den finner tillämpning inom datorindustrin för etsning av flytande kristallskärmar i kritiska elektroniska applikationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7601-90-3
Molekylformel ClHO4
Molekylvikt (g/mol) 100.45
MDL-nummer MFCD00011325
InChI-nyckel VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC-namn perklorsyra
LEDER O[Cl](=O)(=O)=O
Specifikationer
Utseende Färglös vätska
Kemiskt namn eller material Perchloric Acid 70%
Färg Vitt
Smältpunkt −188 °C
Kokpunkt 203 °C
Densitet 1,67 g/cm3 vid 20 °C
Odör Stickande lukt
Ångtryck 9 hPa (7 mm Hg)
Flampunkt 113 °C (235 °F)
Analysprocentintervall 99,9985 % (metallbaserad bas)
Kvantitet 250 mL
Fysisk form Vätska
UN-nummer 1873
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 100.46
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Perchloric acid, 70%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Oxiderande vätskor Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Perchloric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.