Läs mer
Perklorsyra 70 % d=1,67, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| pH | 0.1 |
| Färg | Färglös |
| Smältpunkt | -18 °C |
| Kokpunkt | 203 °C |
| Förpackning | Plastbelagd glasflaska |
| Ångtryck | 6.8mmHg 25 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Viskositet | 3,5 mPaS vid 20 °C |
| Fysisk form | Vätska |
| Formel vikt | 100,46 g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Perchloric acid
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Oxiderande vätskor Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .