Läs mer
Perklorsyra 70 % d=1,67, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10548820 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10548820 2.5 L 2.5 L
10234490 500 mL 500ml
10538820 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10548820 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/1280/PB17
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 7601-90-3
Molekylformel ClHO4
Molekylvikt (g/mol) 100.45
MDL-nummer MFCD00011325
InChI-nyckel VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC-namn perklorsyra
LEDER O[Cl](=O)(=O)=O
Specifikationer
pH 0.1
Färg Färglös
Smältpunkt -18°C
Kokpunkt 203°C
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Ångtryck 6.8mmHg 25
Kvantitet 2.5 L
Viskositet 3.5 mPaS at 20°C
Fysisk form Vätska
Formel vikt 100.46g/mol