Läs mer
Perklorinsyra, ACS, 48–50 %
Beskrivning
Perklorsyra används som prekursor för ammoniumperklorat, som används i raketbränsle. Det är användbart för etsning av flytande kristallskärmar, etsning av krom, malmextraktion och i analytisk kemi. Det används som ett starkt oxidationsmedel och som lösningsmedel för metaller och legeringar. Det fungerar som ett deproteiniseringsreagens i livsmedelsanalys. Som ett dehydratiseringsmedel används det för bestämning av kiseldioxid i järn och stål och i cement och andra silikatmaterial. Det är involverat i separation och bestämning av koppar och andra metaller och alkalimetaller som natrium och kalium. Det används också som ett komplement för att öka reduktionspotentialen för ceratsalter vid volymetrisk analys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perchloric acid |
| Smältpunkt | °C till 112 °C |
| Densitet | 1,41 g/cm3 vid 20 °C |
| Ångtryck | 29 mm Hg vid 20 °C |
| Analysprocentintervall | 48-50% |
| Kvantitet | 500 mL |
| Fysisk form | Vätska |
| UN-nummer | UN1802 |
| Löslighetsinformation | Blandbar med vatten. |
| Formel vikt | 100.46 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Perchloric acid, ACS, 48-50%
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Oxiderande vätskor Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
- MIXTURE LIST-Contain: Perchloric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.