Läs mer
Perklorinsyra, ACS, 48–50 %
Beskrivning
Perklorsyra används som prekursor för ammoniumperklorat, som används i raketbränsle. Det är användbart för etsning av flytande kristallskärmar, etsning av krom, malmextraktion och i analytisk kemi. Det används som ett starkt oxidationsmedel och som lösningsmedel för metaller och legeringar. Det fungerar som ett deproteiniseringsreagens i livsmedelsanalys. Som ett dehydratiseringsmedel används det för bestämning av kiseldioxid i järn och stål och i cement och andra silikatmaterial. Det är involverat i separation och bestämning av koppar och andra metaller och alkalimetaller som natrium och kalium. Det används också som ett komplement för att öka reduktionspotentialen för ceratsalter vid volymetrisk analys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perchloric acid |
| Smältpunkt | °C till 112 °C |
| Densitet | 1.41 |
| Ångtryck | 29 mm Hg vid 20 °C |
| Analysprocentintervall | 48-50% |
| UN-nummer | UN1802 |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Fysisk form | Vätska |
| Löslighetsinformation | Blandbar med vatten. |
| Formel vikt | 100.46 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.