Läs mer
Perchloric acid, ACS, 48-50%
Produktkod. p-4782047
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
Produktkod. 15441997
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044464.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Maximal nivå av föroreningar: Färg (APHA) 10, Rest efter antändning 0,003 %, Silikat och fosfat som SiO 2 5 ppm, Cl 0,001 %, Kväveföreningar (som N) 0,001 %, SO 4 0,001 %, Tungmetaller (som Pbm, Fe) 1ppm.
Perklorsyra används som prekursor för ammoniumperklorat, som används i raketbränsle. Det är användbart för etsning av flytande kristallskärmar, etsning av krom, malmextraktion och i analytisk kemi. Det används som ett starkt oxidationsmedel och som lösningsmedel för metaller och legeringar. Det fungerar som ett deproteiniseringsreagens i livsmedelsanalys. Som ett dehydratiseringsmedel används det för bestämning av kiseldioxid i järn och stål och i cement och andra silikatmaterial. Det är involverat i separation och bestämning av koppar och andra metaller och alkalimetaller som natrium och kalium. Det används också som ett komplement för att öka reduktionspotentialen för ceratsalter vid volymetrisk analys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7601-90-3
Molekylformel ClHO4
Molekylvikt (g/mol) 100.45
MDL-nummer MFCD00011325
InChI-nyckel VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC-namn perchloric acid
LEDER O[Cl](=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perchloric acid
Smältpunkt °C to 112°C
Densitet 1.41 g/cm3 at 20°C
Ångtryck 29mm Hg at 20°C
Analysprocentintervall 48-50%
Kvantitet 100 mL
Fysisk form Liquid
UN-nummer UN1802
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 100.46
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.