Läs mer
Perchloric Acid, ACS, 60-62%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11424990
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2 L
Förpackningsstorlek:
100ml
2 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11424990 100 mL 100ml
11404990 500 mL 500ml
11414990 2 L 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424990 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033263.AE
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 7601-90-3 | Molecular Formula: ClHO4 | Molecular Weight: 100.45 g/mol
Perchloric acid is used as a precursor for ammonium perchlorate, which is used in rocket fuel. It is useful for etching of liquid crystal displays, etching of chrome, ore extraction and in analytical chemistry. It is used as a strong oxidizer and as a solvent for metals and alloys. It serves as a deproteinization reagent in food analysis. As a dehydrating agent, it is used for the determination of silica in iron and steel and in cement and other silicate materials. It is involved in the separation and determination of copper and other metals, alkali metals such as sodium and potassium. Also, used as an adjunct to increase the reduction potential of cerate salts in volumetric analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7601-90-3
Molekylformel ClHO4
Molekylvikt (g/mol) 100.45
MDL-nummer MFCD00011325
InChI-nyckel VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC-namn perchloric acid
LEDER O[Cl](=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perchloric Acid
Smältpunkt °C to 12°C
Kokpunkt 203°C
Densitet 1.54
Flampunkt 113°C (235°F)
Kvantitet 100 mL
Fysisk form Liquid
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 100.46
Kvalitet ACS Reagent
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.