Läs mer
Perchloric Acid, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15662650 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15662650 6 x 500 mL Paket med 6
15612650 100 mL 100ml
15622650 1 L 1 L
15632650 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15662650 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 2442526X500ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
ACS Reagent, 70%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7601-90-3
Molekylformel ClHO4
Molekylvikt (g/mol) 100.45
MDL-nummer MFCD00011325
InChI-nyckel VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC-namn perchloric acid
LEDER O[Cl](=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perchloric Acid
Koncentration 70%
Densitet 1.664g/mL at 25°C
Rester efter antändning ≤0.003%
Ångtryck 6.8mmHg (25°C)
Flampunkt 113°C (235.4°F)
Kvantitet 6 x 500 mL
Linjär formel HClO4
UN-nummer 1873
Formel vikt 100.46g/mol
Kvalitet ACS Reagent
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Perchloric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande vätskor Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: perchloric acid