Läs mer
Perchloric acid concentrate, For 1L standard solution, 0.1 M HClO4 (0.1N), for titration in non-aqueous medium, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 L
6 x 1 Ea.
Förpackning:
Ampull
Bottle
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
Kemiskt namn eller material | Perchloric Acid Concentrate |
Förpackning | Bottle |
Flampunkt | 113°C (235.4°F) |
Kvantitet | 1 L |
Linjär formel | HClO4 |
UN-nummer | 1873 |
Formel vikt | 100.46g/mol |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Perchloric acid concentrate, For 1L standard solution, 0.1 M HClO4 (0.1N), for titration in non-aqueous medium, Honeywell Fluka™ >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering